2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03 L09683.06
L09683.03EA 27.2 EUR
L09683.03 L09683.06
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid 97%
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 4274-38-8 Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl Formula Weight: 229.65 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 4273774 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042600
Formel: C₇H₇ClF₃NS
Molecular Weight: 229.65
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Dichte: 2.46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042600
CAS-Nummer: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
ADR: 8 II