4-Fluorbenzaldehydoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
011169-1G
011169-10G
FLUO011169-1GEA
31.1
EUR
FLUO011169-1G
FLUO011169-10G
4-Fluorbenzaldehydoxim
4-Fluorbenzaldehydoxim
Formel:
C₇H₆FNO |
MDL:
MFCD00133101 CAS-Nummer: 459-23-4 |