4-Fluorbenzaldehydoxim
Lieferant: MENAI
DH570.10 DH570.1
MENADH570.10EA 0 EUR
MENADH570.10 MENADH570.1
4-Fluorbenzaldehydoxim
4-Fluorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139,13 g/mol
MDL: MFCD00133101
CAS-Nummer: 459-23-4