o-Dianisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3'-Dimethoxybenzidin
A17150.06 A17150.14 A17150.22
A17150.06EA 32.7 EUR
A17150.06 A17150.14 A17150.22
o-Dianisidin ≥98%
o-Dianisidin
Purity: 98+% CAS No.: 119-90-4 Molecular Formula: C14H16N2O2 Formula Weight: 244.30 Flash Point: 206°(402°F) Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 1879884 Merck Reference: 14,2991 MDL No.: MFCD00008372
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 244,29 g/mol
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Flammpunkt: 206 °C (402 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008372
CAS-Nummer: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
Merck Index: 14,2991