o-Dianisidin Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
184470250 184470050
ACRO184470250EA 224 EUR
ACRO184470250 ACRO184470050
o-Dianisidin Dihydrochlorid 98%
o-Dianisidin Dihydrochlorid
Formel: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 317,21 g/mol
Schmelzpunkt: 268 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012488
CAS-Nummer: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)