Nerol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W277002-1KG-K W277002-4KG-K W277002-9KG-K
SIALW277002-1KG-KEA 152 EUR
SIALW277002-1KG-K SIALW277002-4KG-K SIALW277002-9KG-K
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
MDL: MFCD00063204
CAS-Nummer: 106-25-2
EINECS: 203-378-7