Nerol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268909-100ML 268909-5ML
SIAL268909-100MLEA 64.7 EUR
SIAL268909-100ML SIAL268909-5ML
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
MDL: MFCD00063204
CAS-Nummer: 106-25-2
EINECS: 203-378-7