3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Antiarol
L01527.06 L01527.14
L01527.06EA 72.1 EUR
L01527.06 L01527.14
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 642-71-7 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 143-148° Beilstein Reference: 1958573
Formel: C₉H₁₂O₄
Molecular Weight: 184.19 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 143…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008389
CAS-Nummer: 642-71-7
EINECS: 211-387-2