1-Boc-4-piperidon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 56 EUR
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidon 99%
1-Boc-4-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151800
CAS-Nummer: 79099-07-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %