(R)-(+)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 98.6 EUR
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658929
CAS-Nummer: 134615-24-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)