(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686336-1G
686336-250MG
SIAL686336-1GEA
164
EUR
SIAL686336-1G
SIAL686336-250MG
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD06201861 CAS-Nummer: 76155-78-7 |