(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol, (1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
685852-1G
685852-250MG
SIAL685852-1GEA
208
EUR
SIAL685852-1G
SIAL685852-250MG
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol |
MDL:
MFCD03092998 CAS-Nummer: 101219-73-2 |