1-Boc-piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
021572-5G
021572-100G
021572-25G
FLUO021572-5GEA
0
EUR
FLUO021572-5G
FLUO021572-100G
FLUO021572-25G
1-Boc-piperazin
1-Boc-piperazin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,25 g/mol |
MDL:
MFCD00075265 CAS-Nummer: 57260-71-6 |