1-Boc-piperazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050
367280250
ACRO367280050EA
145
EUR
ACRO367280050
ACRO367280250
1-Boc-piperazin 97%
1-Boc-piperazin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 43…47 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075265 CAS-Nummer: 57260-71-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...