1-Boc-piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
AM-1697-100G
AM-1697-25G
COBBAM-1697-100GEA
101
EUR
COBBAM-1697-100G
COBBAM-1697-25G
1-Boc-piperazin
1-Boc-piperazin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,25 g/mol |
MDL:
MFCD00075265 CAS-Nummer: 57260-71-6 |