Ethylpiperazin-1-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E45600-100G E45600-25G
SIALE45600-100GEA 93.8 EUR
SIALE45600-100G SIALE45600-25G
Ethylpiperazin-1-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethylpiperazin-1-carboxylat
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
MDL: MFCD00005964
CAS-Nummer: 120-43-4
EINECS: 204-395-2