Ethylpiperazin-1-carboxylat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 33.9 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Ethylpiperazin-1-carboxylat 99%
Ethylpiperazin-1-carboxylat
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.08 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005964
CAS-Nummer: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %