Phenol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 84.6 EUR
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Phenol 99%, reinst
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %