Trimethylsilylisocyanat 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
224730050 224730250
ACRO224730050EA 52 EUR
ACRO224730050 ACRO224730250
Trimethylsilylisocyanat 94%
Trimethylsilylisocyanat
Formel: C₄H₉NOSi
Schmelzpunkt: –49 °C
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001993
CAS-Nummer: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %