Trimethylsilylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252646-25G
252646-5G
SIAL252646-25GEA
243
EUR
SIAL252646-25G
SIAL252646-5G
Trimethylsilylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylisocyanat
Formel:
C₄H₉NOSi |
MDL:
MFCD00001993 CAS-Nummer: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 |