Trimethylsilylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19575.5
SILS19575.25
SILNSILS19575.5EA
0
EUR
SILNSILS19575.5
SILNSILS19575.25
Trimethylsilylisocyanat
Trimethylsilylisocyanat
Formel:
C₄H₉NOSi |
MDL:
MFCD00001993 CAS-Nummer: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 |