1-Benzyl-4-piperidon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
023286-100G
023286-25G
FLUO023286-100GEA
82.1
EUR
FLUO023286-100G
FLUO023286-25G
1-Benzyl-4-piperidon
1-Benzyl-4-piperidon
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,26 g/mol |
MDL:
MFCD00006192 CAS-Nummer: 3612-20-2 EINECS: 222-782-4 |