4-Bromoxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
IN-0117-5G IN-0117-1G
COBBIN-0117-5GEA 221 EUR
COBBIN-0117-5G COBBIN-0117-1G
4-Bromoxindol
4-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,05 g/mol
MDL: MFCD06659911
CAS-Nummer: 99365-48-7