6-Bromoxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
IN-0081-5G
IN-0081-1G
COBBIN-0081-5GEA
63.4
EUR
COBBIN-0081-5G
COBBIN-0081-1G
6-Bromoxindol
6-Bromoxindol
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212.05 g/mol |
MDL:
MFCD02179605 CAS-Nummer: 99365-40-9 |