5-Chloroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Chloro-2-oxindole
IN-0108-5G IN-0108-25G IN-0108-100G
COBBIN-0108-5GEA 257 EUR
COBBIN-0108-5G COBBIN-0108-25G COBBIN-0108-100G
5-Chloroxindol
5-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
MDL: MFCD00191927
CAS-Nummer: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9