6-Chloroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Chloro-2-oxindole
IN-0102-5G
IN-0102-100G
IN-0102-25G
COBBIN-0102-5GEA
26.2
EUR
COBBIN-0102-5G
COBBIN-0102-100G
COBBIN-0102-25G
6-Chloroxindol
6-Chloroxindol
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,59 g/mol |
MDL:
MFCD00209962 CAS-Nummer: 56341-37-8 EINECS: 421-330-5 |