5-Aminooxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
IN-0077-5G IN-0077-1G
COBBIN-0077-5GEA 474 EUR
COBBIN-0077-5G COBBIN-0077-1G
5-Aminooxindol
5-Aminooxindol
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,16 g/mol
MDL: MFCD02179603
CAS-Nummer: 20876-36-2