6-Methoxyoxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0085-5G IN-0085-1G
COBBIN-0085-5GEA 1090 EUR
COBBIN-0085-5G COBBIN-0085-1G
6-Methoxyoxindol
6-Methoxyoxindol
Formel: C₉H₉NO₂
MDL: MFCD00239414
CAS-Nummer: 7699-19-6