6-Fluoroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Fluoroindolin-2-one
IN-0086-1G
IN-0086-25G
IN-0086-5G
COBBIN-0086-1GEA
76.1
EUR
COBBIN-0086-1G
COBBIN-0086-25G
COBBIN-0086-5G
6-Fluoroxindol
6-Fluoroxindol
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol |
MDL:
MFCD00047212 CAS-Nummer: 56341-39-0 |