5-(Trifluormethoxy)oxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Oxo-5-(trifluoromethoxy)indoline
IN-0148-5G IN-0148-1G
COBBIN-0148-5GEA 884 EUR
COBBIN-0148-5G COBBIN-0148-1G
5-(Trifluormethoxy)oxindol
5-(Trifluormethoxy)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 217,15 g/mol
MDL: MFCD09027275
CAS-Nummer: 403853-48-5