3-Methyloxindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methyl-2-oxindole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
493937-25G
493937-5G
SIAL493937-25GEA
291
EUR
SIAL493937-25G
SIAL493937-5G
3-Methyloxindol, Sigma-Aldrich®
3-Methyloxindol
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD04037370 CAS-Nummer: 1504-06-9 |