5-(Trifluormethyl)oxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0076-5G IN-0076-1G
COBBIN-0076-5GEA 1490 EUR
COBBIN-0076-5G COBBIN-0076-1G
5-(Trifluormethyl)oxindol
5-(Trifluormethyl)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,15 g/mol
MDL: MFCD02179602
CAS-Nummer: 71293-62-4