6-(Trifluormethyl)oxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0082-5G IN-0082-25G
COBBIN-0082-5GEA 49.7 EUR
COBBIN-0082-5G COBBIN-0082-25G
6-(Trifluormethyl)oxindol
6-(Trifluormethyl)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO
MDL: MFCD01075220
CAS-Nummer: 1735-89-3