1-Boc-5-bromindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Boc-5-bromoindole, 5-Bromo-1-tert-butoxycarbonylindole, tert-Butyl 5-bromo-1H-indole-1-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557749-25G-A 557749-5G-A
SIAL557749-25G-AEA 470 EUR
SIAL557749-25G-A SIAL557749-5G-A
1-Boc-5-bromindol, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-bromindol
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
Molecular Weight: 296,16 g/mol
MDL: MFCD02090067
CAS-Nummer: 182344-70-3