1-Boc-4-chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 4-chloro-1H-indole-1-carboxylate
IN-0227-5G
IN-0227-25G
IN-0227-1G
COBBIN-0227-5GEA
303
EUR
COBBIN-0227-5G
COBBIN-0227-25G
COBBIN-0227-1G
1-Boc-4-chlorindol
1-Boc-4-chlorindol
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 251.71 g/mol |
MDL:
MFCD09025758 CAS-Nummer: 129822-46-4 |