1-Boc-5-chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-chloroindole, tert-Butyl 5-chloro-1H-indole-1-carboxylate
IN-0228-25G
IN-0228-1G
IN-0228-5G
COBBIN-0228-25GEA
791
EUR
COBBIN-0228-25G
COBBIN-0228-1G
COBBIN-0228-5G
1-Boc-5-chlorindol
1-Boc-5-chlorindol
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 251.71 g/mol |
MDL:
MFCD05865201 CAS-Nummer: 129822-48-6 |