3-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I3500-1G I3500-250MG I3500-5G
SIALI3500-1GEA 111 EUR
SIALI3500-1G SIALI3500-250MG SIALI3500-5G
3-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
3-Acetoxyindol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
MDL: MFCD00014561
CAS-Nummer: 608-08-2
EINECS: 210-154-2