Methyl-3-indolcarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
003455-25G 003455-100G 003455.500G
FLUO003455-25GEA 0 EUR
FLUO003455-25G FLUO003455-100G FLUO003455.500G
Methyl-3-indolcarboxylat
Methyl-3-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
MDL: MFCD00189407
CAS-Nummer: 942-24-5