Methyl-3-indolcarboxylat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
AC30928.1
AC30928EA
AC30928.50
MAYBAC30928.1EA
0
EUR
MAYBAC30928.1
MAYBAC30928EA
MAYBAC30928.50
Methyl-3-indolcarboxylat ≥99%
Methyl-3-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00189407 CAS-Nummer: 942-24-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Powder |