Methyl-4-indolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0001-25G IN-0001-5G
COBBIN-0001-25GEA 257 EUR
COBBIN-0001-25G COBBIN-0001-5G
Methyl-4-indolcarboxylat
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
MDL: MFCD00191222
CAS-Nummer: 39830-66-5