Methyl-5-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
511188-1G 511188-5G
SIAL511188-1GEA 29.2 EUR
SIAL511188-1G SIAL511188-5G
Methyl-5-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
MDL: MFCD00153023
CAS-Nummer: 1011-65-0