Methyl-5-indolcarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-indole-5-carboxylate
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
135
EUR
L16228.06
L16228.03
Methyl-5-indolcarboxylat ≥98%
Methyl-5-indolcarboxylat
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.19 g/mol Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153023 CAS-Nummer: 1011-65-0 |