Methyl-6-indolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
IN-0015-25G IN-0015-5G IN-0015-1G
COBBIN-0015-25GEA 127 EUR
COBBIN-0015-25G COBBIN-0015-5G COBBIN-0015-1G
Methyl-6-indolcarboxylat
Methyl-6-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
MDL: MFCD00211063
CAS-Nummer: 50820-65-0