Methyl-7-indolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 1H-indole-7-carboxylate
IN-0020-5G
IN-0020-25G
IN-0020-1G
COBBIN-0020-5GEA
88.6
EUR
COBBIN-0020-5G
COBBIN-0020-25G
COBBIN-0020-1G
Methyl-7-indolcarboxylat
Methyl-7-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.19 g/mol |
MDL:
MFCD00211064 CAS-Nummer: 93247-78-0 |