1-Boc-6-aminoindol
Lieferant: CHEMPUR
48-0048.1 48-0048.5
CHMP48-0048.1EA 0 EUR
CHMP48-0048.1 CHMP48-0048.5
1-Boc-6-aminoindol
1-Boc-6-aminoindol
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
MDL: MFCD04114745
CAS-Nummer: 219508-62-0