1-Boc-5-methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate, N-Boc-5-methoxyindole
IN-0140-5G
IN-0140-25G
IN-0140-1G
COBBIN-0140-5GEA
227
EUR
COBBIN-0140-5G
COBBIN-0140-25G
COBBIN-0140-1G
1-Boc-5-methoxyindol
1-Boc-5-methoxyindol
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molecular Weight: 247.29 g/mol |
MDL:
MFCD08272248 CAS-Nummer: 99275-47-5 |