1-Boc-5-methoxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl 5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate, N-Boc-5-methoxyindole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680613-10G
680613-1G
SIAL680613-10GEA
368
EUR
SIAL680613-10G
SIAL680613-1G
1-Boc-5-methoxyindol, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-methoxyindol
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molecular Weight: 247,29 g/mol |
MDL:
MFCD08272248 CAS-Nummer: 99275-47-5 |