3-Indolylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129453-25G 129453-5G
SIAL129453-25GEA 128 EUR
SIAL129453-25G SIAL129453-5G
3-Indolylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3-Indolylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
MDL: MFCD00005628
CAS-Nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III