Phenol 99+%, einzelne Kristalle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
A15760.0E A15760.22 A15760.36
A15760.0EEA 148 EUR
A15760.0E A15760.22 A15760.36
Phenol 99+%, einzelne Kristalle
Phenol
Purity: 99+% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Odour: Sweet Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 1.071
Flammpunkt: 79 °C (175 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,7241