Tryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
246557-25G 246557-5G
SIAL246557-25GEA 228 EUR
SIAL246557-25G SIAL246557-5G
Tryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tryptamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 196.68 g/mol
MDL: MFCD00012682
CAS-Nummer: 343-94-2
EINECS: 206-446-4